Learn More
Fluorure de calcium, poudre blanche, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378617
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ca 2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Beilstein EM>5,
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.18