Learn More
Disque optique en cristal au fluorure de calcium, 22 mm x 4 mm, poli des deux côtés, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium fluoride crystal optic disc |
Note relative au nom | 22mm x 4mm, Polished both sides |
Quantité | 1 Ea. |
Numéro MDL | MFCD00010907 |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche