Learn More
Calcium chloride, Free-flowing, anhydrous, ≥97%, Honeywell Fluka™
Code produit. 15687020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Free-flowing, anhydrous,≥97%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL MFCD00010903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
CID PubChem 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 1,900°C
Nom chimique ou matériau Calcium chloride
Point de fusion 772°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, anhydrous, ≥97%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 1 kg
Formule linéaire CaCl2
Nom IUPAC calcium;dichloride
Poids de la formule 110.98
Pourcentage de pureté >97%
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.150 g/cm3