Learn More
Carbonate de calcium, Puratronic™, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487485
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Applied as neutralizing agent, filler, and extender in rubber, plastics, paints, opacifying agent in paper, putty, antacid, Portland cement, sulfur dioxide, removal from stack gases, allurgical flux, analytical chemistry, carbon dioxide generation, and determining halogens in organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium carbonate
Point de fusion 800°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1657
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids (5 M HCl: 0.1 M at 20°C,clear,colorless). Insoluble in water.
Nom IUPAC carbonate de calcium
Poids de la formule 100.09
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 2.930 g/mL