Learn More
Carbonate de calcium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
78.80€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS 471-34-1
Formule moléculaire CCaO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.09
Numéro MDL MFCD00010906
Clé InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CID PubChem 10112
ChEBI CHEBI:3311
Nom IUPAC carbonate de calcium
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381598
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010996.14
25 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11371598
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010996.22
100 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Calcium carbonate is used in the purification of iron, refining of sugar from sugar beet, and flue gas desulfurization applications in fossil fuel power stations. It is used in blackboard chalk, printing and writing paper, paints, plastics, PVC cables, polypropylene compounds, thermosetting resins, adhesives, sealants, and decorating fillers. It is an abrasive, and an ingredient in many glazes. It is also used in the pharmaceutical industry as an inert filler for tablets and other pharmaceuticals. It is used as a base in many organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
471-34-1
100.09
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
10112
carbonate de calcium
CCaO3
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
CHEBI:3311
[Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Calcium carbonate
471-34-1
(Base des métaux)
MFCD00010906
calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
carbonate de calcium
10112
100.09
Odorless
2.930 g/mL
800°C (decomposition)
Poudre
CCaO3
14,1657
Very low solubility in water.
[Ca++].[O-]C([O-])=O
100.09
CHEBI:3311
99.95%
1.6583
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 207-439-9
missing translation for 'rtecsNumber' : FF9335000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt