Learn More
Carbure de calcium, 72 à 82 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219103
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-20-7
Formule moléculaire C2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 64.1
Numéro MDL MFCD00010905
Synonyme calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Spécification
Point d’ébullition 2300.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium carbide
Point de fusion 2160.0°C
Couleur Gris
Forme physique Grumeaux
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 12 to 23% (CaO) (Complexometry)
Formule linéaire CaC2
Merck Index 15, 1658
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 64.1
Pourcentage de pureté 72 to 82%
Identification Positive
Conditionnement Flacon en verre