Learn More
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11325059
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325059
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11325059
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087893.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour la photographie, les agents déshydratants et la fabrication d’eau minérale.
Calcium bromide is a dehydrating agent used in photography, food preservatives, wood preservatives, fire retardants and freezing mixtures. It is used as an oxidizer for mercury emissions control. It is widely used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations. It also finds application in the manufacture of mineral water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-41-5
Formule moléculaire Br2Ca
Poids moléculaire (g/mol) 199.886
Numéro MDL MFCD00010902
Clé InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10gAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nom IUPAC calcium ; dibromure
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 806°C to 812°C
Nom chimique ou matériau Calcium bromide
Point de fusion 730°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Poids de la formule 199.9
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to off-white powder or beads
Densité 3.35 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP24L050 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number087893.09,087893.18,087893.30
Numéro de lotR29K039 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number087893.09,087893.18,087893.30
Numéro de lotR28K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number087893.09,087893.18,087893.30
Numéro de lotT03J023 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number087893.09,087893.18,087893.30
Numéro de lotX03J021 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog Number087893.09,087893.18,087893.30
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bromure de calcium, anhydre, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >