Learn More
Borure de calcium, + de 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-99-7
Formule moléculaire B6Ca
Poids moléculaire (g/mol) 104.938
Numéro MDL MFCD00148904
Clé InChI AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
CID PubChem 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium boride
Point de fusion 2235°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 104.95
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 2.30 g/mL
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche