Learn More
Borure de calcium, + de 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388868
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-99-7
Formule moléculaire B6Ca
Poids moléculaire (g/mol) 104.938
Numéro MDL MFCD00148904
Clé InChI AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
CID PubChem 16212529
SMILES B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium boride
Point de fusion 2235°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Dissolves slowly in acids
Poids de la formule 104.95
Pourcentage de pureté ≥95%
Densité 2.30 g/mL