Learn More
Oxyde d’aluminium de calcium, poudre blanche, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328077
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12042-68-1
Formule moléculaire Al2CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.037
Numéro MDL MFCD00049722
Clé InChI XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
CID PubChem 159415
Nom IUPAC calcium ; oxydo(oxo)alumane
SMILES [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium aluminum oxide
Point de fusion 1600°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.02
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.981
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Oxyde d’aluminium de calcium, poudre blanche, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >