Learn More
Alpha-D-isosacchariate de calcium, 98 % (dosage), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478540
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
m alpha-D-isosaccharinate is used to prevent or treat low blood calcium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84324-95-8
Formule moléculaire C12H22CaO12
Numéro MDL MFCD04039767
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium alpha-D-isosaccharinate
Couleur Marron
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (dosage)
Formule linéaire [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca
Poids de la formule 398.38
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche