Learn More
Acétate de calcium hydraté, Puratronic™, 99,9965 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352068
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Calcium acetate has been utilized in the crystallization of proteins, such as human annexin II and the bacterial heme oxygenase (Hmu O), and of a complex of human CDK6 with a virus-encoded cyclin. It has been used in the manufactureof metallic soaps and synthetic resins, in lubricants as a corrosion inhibitor, and as a mordant in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114460-21-8
Formule moléculaire C4H6CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL MFCD00012448
Clé InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC diacétate de calcium
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium acetate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol,hydrazine insoluble in acetone,ethanol and benzene.
Poids de la formule 158.17 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.5 g/mL