Learn More
Caféine, citraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7084042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Caféine, citrate, ACROS Organics, Quantité :100 g, Point de fusion :159,0°C à 161,0°C, Poids moléculaire :386,31, CAS :69-22-7, Poids de la formule :386.31, Danger pour la santé 1 :Mention d’avertissement GHS :Avertissement, Danger pour la santé 2 :Déclaration GHS H Nocif en cas d’ingestion. Provoque une grave irritation oculaire.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-22-7
Formule moléculaire C14H18N4O9
Poids moléculaire (g/mol) 386.32
Numéro MDL MFCD00044986
Clé InChI RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
CID PubChem 6241
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; 1,3,7-triméthylpurine-2,6-dione
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine, citrated
Point de fusion 159.0°C to 161.0°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Poids de la formule 386.31
compliance-icons
Identifiant produit
  • Caffeine, citrated
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Caffeine, citrated