Learn More
Caféine, 98,5 %, spécifiée selon les normes de USP/BP, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10744294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stimulant caféine sous forme de poudre cristalline, numéro CAS 58-08-2, purifiée pour des applications de chimie analytique telles que la HPLC.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La caféine est un stimulant vagal / vasomoteur alcaloïde que l’on trouve dans certains fruits à coque, certaines graines et certaines légumineuses
  • Il s’agit d’une méthylxanthine, dérivée d’un composé de base de purine présent dans les tissus de nombreux organismes
  • La caféine lie de façon compétitive les récepteurs d’adénosine et empêche la signalisation de s’amortir, ce qui permet de maintenir l’activation et de produire des augmentations d’énergie
  • La caféine peut agir comme un anti-inflammatoire et un immunodépresseur
Applications
  • Conçue pour les techniques de biochimie et de culture cellulaire in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-08-2
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00005758
Clé InChI RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
CID PubChem 2519
ChEBI CHEBI:27732
Nom IUPAC 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeine
Note relative au nom 98.5%
Acidité 0.2mL of 0.01M NaOH max.
Point de fusion 234.0°C to 239.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.2300g/mL
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.1% max. (total impurities) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 26,461
Merck Index 15,1639
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: 1g/66 mL alcohol,1g/50 mL acetone,freely soluble in pyrrole,soluble in ethyl acetate
Point de sublimation 178 °C
Solvants résiduels meets the requirements
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98.5%
Substances connexes 0.5% max. (TLC)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline