Learn More
Tellurure de cadmium, morceau polycristallin noir, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412277
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé pour fabriquer les cellules solaires à film mince.
Cadmium telluride is used to make thin film solar cells. It can be alloyed with mercury to make a versatile infrared detector material (HgCdTe). It is used as an infrared optical material for optical windows and lenses and is proven to provide a good performance across a wide range of temperatures. It is also applied for electro-optic modulators and has the greatest electro-optic coefficient of the linear electro-optic effect among II-VI compound crystals. It can be doped with chlorine, which is used as a radiation detector for x-rays, gamma rays, beta particles and alpha particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1306-25-8
Formule moléculaire CdTe
Poids moléculaire (g/mol) 240.01
Numéro MDL MFCD00015998
Clé InChI RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
CID PubChem 91501
Nom IUPAC tellanylidènecadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cadmium telluride
Point de fusion 1041°C
Forme physique Pièces polycristallines de 6 mm et moins
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 240
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 6.2
Densité 6.2
Show More Show Less
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche