Learn More
Sulfate de cadmium, anhydre, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311938
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate is used in pigments and electroplating. It acts as an accelerator in cement formation. It is also employed as lubricants. Further, it is useful for the electroplating of cadmium in electronic circuits. It serves as a precursor to prepare cadmium-based pigment like cadmium sulfide. In the Western standard cell, it is used for electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.47
Numéro MDL MFCD00010923
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 208.46
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 4.691 g/cm3