Learn More
Sulfate de cadmium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12623630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10124-36-4
Formule moléculaire CdO4S
Poids moléculaire (g/mol) 208.46
Clé InChI QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CID PubChem 24962
ChEBI CHEBI:50292
Nom IUPAC cadmium(2+) ; sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium sulfate
Point de fusion 1000.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire CdSO4
Merck Index 15,1632
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Poids de la formule 208.46
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre