Learn More
Perchlorate de cadmium hexahydraté, cristaux blancs, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332028
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419.396 g/mol
It is employed as intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-28-0
Formule moléculaire CdCl2H12O14
Poids moléculaire (g/mol) 419.396
Numéro MDL MFCD00015992
Clé InChI PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
CID PubChem 71317310
Nom IUPAC cadmium(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Cadmium perchlorate hexahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 419.39 (311.30 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt