Learn More
Oxyde de cadmium, poudre marron rouge, 98,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397538
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1306-19-0 | CdO | 128.41 g/mol
Cadmium oxide is used as an electroplating chemical and in the manufacture of cadmium electrodes. It is a component of silver alloys, phosphors, semiconductors, glass and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-19-0
Formule moléculaire CdO
Poids moléculaire (g/mol) 128.41
Numéro MDL MFCD00010921
Clé InChI CFEAAQFZALKQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium oxide, cadmium monoxide, cadmium fume, aska-rid, kadmu tlenek polish, caswell no. 136aa, ccris 115, epa pesticide chemical code 236200, dsstox_cid_4715
CID PubChem 14782
SMILES [O--].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium oxide
Point de fusion 1430°C
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.9%
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids,slowly soluble in ammonium salts
Nom IUPAC oxocadmium
Poids de la formule 128.4
Odeur Odorless
Densité 8.15