Learn More
Nitrate de cadmium tétrahydraté, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358888
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Cadmium nitrate tetrahydrate is used in Photographic emulsions, coloring glass and porcelain, laboratory reagent, and the production of other cadmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10022-68-1
Formule moléculaire CdH2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 238.44
Numéro MDL MFCD00149626
Clé InChI IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cadmium nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt, tetrahydrate, cd no3 2.4h2o, acmc-20aljb, ksc174c1h, cadmium nitrate-water 1/4, cadmiumnitratetetrahydrate, cadmium ii nitrate tetrahydrate, nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
CID PubChem 56924536
ChEBI CHEBI:86156
Nom IUPAC Manganèse(2 +) ;dinitrate ;tétrahydraté
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C
Nom chimique ou matériau Cadmium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 59°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3087
Merck Index 14,1622
Informations sur la solubilité Soluble in water.(109g/100ml)at 0 C and (326g/100ml)at 60 C.Soluble in ammonia,acetone and alcohol.
Poids de la formule 308.47 (236.41 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Densité 2.45