Learn More
Hydroxyde de cadmium, Puratronic™, 99,98 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300889
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21041-95-2 | CdH2O2 | 146.43 g/mol
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21041-95-2
Formule moléculaire CdH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.43
Numéro MDL MFCD00015995
Clé InChI PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC cadmium(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium hydroxide
Point de fusion 300°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2570
Merck Index 14,1620
Informations sur la solubilité Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Poids de la formule 146.41
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Air Sensitive
Densité 4.79 g/mL at 15°C