Learn More
Feuille de cadmium, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cadmium foil |
Note relative au nom | 2.0mm (0.08 in.) thick |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 x 25 mm |
Nom IUPAC | cadmium(2+) ion |
Pourcentage de pureté | 99.998% |
Qualité | Puratronic™ |
Poids | ≈10.8g/25x25mm |
Forme | Feuille |