Learn More
Feuille de cadmium, épaisseur 0,5 mm (0,02 po), 99,85 % (base métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11341168
Click to view available options
Quantité:
100 x 150 mm
200 x 300 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-43-9
Formule moléculaire Cd
Poids moléculaire (g/mol) 112.41
Numéro MDL MFCD00010914
Clé InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CID PubChem 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nom IUPAC cadmium
SMILES [Cd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 200 x 300 mm
Pourcentage de pureté 99.85%
Poids ≈65g/100x150mm
Forme Feuille