Learn More
IKA™ Adaptateur CA.UTTD
Adaptateur CA.UTTD pour fournir un support de structure rigide aux tubes jetables ULTRA-TURRAX™ pour une utilisation dans la séparation des centrifugeuses post-broyage.
Marque: IKA™ 0020101847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’utilisation de tubes UTTD directement dans le rotor de centrifugation n’est pas recommandée sans l’adaptateur de centrifugeuse car cela empêche les forces centrifuges de détruire la membrane du tube.
- Quantité : 2 unités
- Compatible avec les tubes de 20 ml et 50 ml
- Matériaux :
- Adaptateur : PETP
- Broche : 304SS
- Compatibilité :
- Ca.UTTD avec 20 ml de tubes UTTD - Ajustez les rotors de centrifugeuse avec une ouverture de diamètre de tube minimum de 29 mm
- Ca.UTTD avec 50 ml de tubes UTTD - Ajustez les rotors de centrifugeuse avec une ouverture de diamètre de tube minimum de 48 mm
Spécification
33 mm | |
PETP, acier inoxydable 304 | |
Tubes de 20 ml et 50 ml | |
230°C max. |
29 mm | |
Séparation par centrifugeuse post-broyeuse | |
Toutes les méthodes |