Learn More
C11orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | C11orf70 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16810355
|
Proteintech
20780-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16800355
|
Proteintech
20780-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
C11orf70 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9BRQ4 | |
85016 | |
C11orf70 Fusion Protein Ag14793 | |
Primary | |
-20°C | |
C11orf70 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CK070, C11orf70 | |
C11orf70 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |