Learn More
Pal International™ Bonnets bouffants
Fabriquée en matériau doux non tissé. Les charlottes Pal International™ sont plus grandes qu’un bonnet et fournissent une couverture de cheveux complète pour ceux qui ont des cheveux plus longs.
90.40€ - 108.00€
Spécification
Type de produit | Charlotte bouffante |
---|---|
Dimensions | Étalon |
Matériau | Polypropylène |
Jetable | Single-use |
Sans latex | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12313996
|
Pal International™
D84110 |
Blanc |
108.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12323996
|
Pal International™
D84230 |
Bleu |
90.40€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Polypropylène doux et léger non tissé avec bord élastique
- Couverture complète des cheveux
- Très faible peluchage, ce qui les rend parfaitement adaptées aux environnements de travail où la contamination par des fibres détachées peut être un risque
- Sécurité alimentaire et sans latex pour une irritation réduite
- Plus grande qu’un bonnet et conçue pour les cheveux plus longs
- Taille unique
Spécification
Charlotte bouffante | |
Polypropylène | |
Oui |
Étalon | |
Single-use | |
1000/boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.