Learn More
Buerkle™ Bouchons à vis inviolables en polypropylène
Le bouchon à vis inviolable en polypropylène Buerkle™ est un bouchon de rechange pour flacons en aluminium Buerkle™ de 60 à 1200 ml.
Marque: Buerkle™ 0300-0327
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchon à vis de rechange
- Pour une utilisation avec les flacons en aluminium de 60 à 1200 ml
- Inviolable
Spécification
Bouchon à vis | |
PP | |
Bouchon à vis inviolable | |
Polypropylène | |
Non |
Joint intérieur en aluminum | |
Blanc | |
Flacon en aluminum | |
Bouchon à vis |