Learn More
Soluzione tampone pH 8
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11420469 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
1 L
pH:
8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Certified by an ISO 17025 accredited test method and NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 8.00 is available in solutions tested at 20°C or 25°C to an accuracy level of ±0.01. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Traceable to SRM for NIST
  • Certification to ISO 9001:2008
  • Accredited to ISO 17025
Specifica
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Tipo di soluzione pH Buffer
Tracciabilità a NIST Yes
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato