Learn More
Solution tampon pH 4, rouge
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD GL45
Flacon à double col en PEHD
Récipient Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Description
- Colorée
- Récipients à double col avec chambre d’étalonnage intégrée
- Testée à 20 °C ou à 25 °C
- Certifié par la méthode d’essai accréditée ISO 17025
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
pH | 4 at 20°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon à double col en PEHD |