Learn More
Solution tampon, pH 2,0 (20 °C), Honeywell™ Fluka™
pH 2,0 (20 °C)
55.93€ - 225.72€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15665570
|
Honeywell Fluka
456098-500ML |
500 mL |
55.93€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15675570
|
Honeywell Fluka
456098-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
N.O |
Spécification
Buffer solution | |
2.0 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
amine hydrate | |
14923 |
1336-21-6 | |
H5NO | |
UN1789 | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
Safety and Handling
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGIII
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer solution pH 2.0
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid