Learn More
IBA Lifesciences Buffer IS pour Streptamers
Tampon IS IBA Lifesciences™ pour la préparation de tampons de lavage en vue d’une utilisation avec la technologie Streptamer™.
Marque:  IBA Lifesciences 6-5602-050
Code produit. 16451485
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • 10X concentré
  • Contient 5 % de BSA (p/v) dans 10X de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Spécification
Spécification
50 mL
7.3 to 7.5
50 mL
Wash Buffer
10X
2°C à 8°C
Washing Buffer for Streptamer™ Technology
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IBA Lifesciences Buffer IS pour Streptamers > Capacité : 50 ml