Learn More
BUCHI Glass Column MPLC
379.00€
Spécification
Type de colonne | Sepacore™ C-690 MPLC Glass |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Type | MPLC Glass Column |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10839770
|
BUCHI
022955 |
460 mm | 100 mm | N/A | |||||
Spécification
Sepacore™ C-690 MPLC Glass | |
Borosilicate Glass | |
MPLC Glass Column |