Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de bromophénol, pur
Code produit. p-76949 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2800-80-8
Formule moléculaire C19H12Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 512.168
Numéro MDL MFCD00023014
Clé InChI OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
CID PubChem 76047
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Red
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 512.19
Perte à la dessiccation 5% max. (110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre