Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromophénol
Code produit. p-7024179
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
It is employed as an electrophoresis tracking dye and also finds its uses as an industrial dye, a laboratory acid-base indicator and a biological stain to detect proteins and nucleic acids (absorbance at 610 nm), particularly when staining living tissues. In gel electrophoresis it can be used as a color marker and as a biological stain it can be used to stain proteins and nucleic acids. Bromophenol blue is an intermediate and is used as an acid-based indicator in the pH range of 3-4.6 where the color changes from yellow to blue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme colorant de suivi d’électrophorèse, il sert également de colorant industriel, d’indicateur acide-base de laboratoire et de colorant biologique dans la détection des protéines et des acides nucléiques (absorbance à 610 nm), en particulier lors de la coloration des tissus vivants. Dans l’électrophorèse sur gel, il peut être utilisé comme marqueur de couleur et comme coloration biologique, dans ce cas pour colorer les protéines et les acides nucléiques. Le bleu de bromophénol est un intermédiaire utilisé comme indicateur à base d’acide dans la plage de pH de 3 à 4,6 où la couleur passe du jaune au bleu.
Solubilité
Librement soluble dans le NaOH. Plus soluble dans les alcools méthyliques et éthyliques, le benzène et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’eau (0,4 g/100 g) à 20°C. Soluble dans le méthanol (10 mg/ml).
Remarques
Intervalle de transition : pH 3,0 (jaune) à pH 4,6 (bleu)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-39-9
Formule moléculaire C19H10Br4O5S
Poids moléculaire (g/mol) 669.96
Numéro MDL MFCD00005875
Clé InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromphenol Blue
CID PubChem 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nom IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Beilstein 61698
Merck Index 14,1444
Informations sur la solubilité Freely soluble in NaOH. More soluble in methyl and ethyl alcohols ,benzene,and in acetic acid. Slightly soluble in water (0.4g/100g) at 20°C. Soluble in methanol (10mg/mL.).
Poids de la formule 669.98
Odeur Odorless
Quantité 10 g