Learn More
Bromonitrométhane, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341094 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 563-70-2
Formule moléculaire CH2BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.94
Numéro MDL MFCD00007401
Clé InChI DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
CID PubChem 68423
Nom IUPAC Bromo(nitro)méthane
SMILES C([N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Bromonitromethane
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Jaune
Densité 2.0700g/mL
Point d’ébullition 146°C to 148°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2NO2
Indice de réfraction 1.4850 to 1.495
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.07
Poids de la formule 139.94
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado