Learn More
Bromocrésol sel de sodium violet, sol. aq. 0,04 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
600mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromocresol Purple sodium salt |
Concentration | 0.04% w/v aq. soln. |
Poids de la formule | 562.22 |
Couleur | Orange |
Quantité | 100 mL |
Forme physique | Liquide |