Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert bromocrésol, réactif ACS
CAS: 76-60-8 | C21H14Br4O5S | 698.014 g/mol
25.75€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 76-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H14Br4O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 698.014 |
Numéro MDL | MFCD00005874 |
Clé InChI | FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5' |
CID PubChem | 6451 |
Nom IUPAC | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10453541
|
Thermo Scientific Chemicals
402930010 |
1 g | Flacon en verre |
25.75€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10675861
|
Thermo Scientific Chemicals
402930050 |
5 g | Flacon en verre |
76.75€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10740672
|
Thermo Scientific Chemicals
402930100 |
10 g | Flacon en verre |
127.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
76-60-8 | |
698.014 | |
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N | |
6451 | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br |
C21H14Br4O5S | |
MFCD00005874 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5' | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol |
Spécification
Bromocresol Green | |
76-60-8 | |
C21H14Br4O5S | |
15, 1393 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in benzene, ethanol (30g/L), very soluble in diethyl ether and ethylacetate | |
Authentique | |
2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénol | |
6451 | |
Réactif ACS | |
Beige à marron |
225.0°C | |
Passes Test | |
MFCD00005874 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein, BCG, 3', 3'', 5' | |
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)Br)Br)O)Br | |
698.014 | |
698.01 | |
from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue) | |
Poudre |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-972-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7456000
missing translation for 'tsca' : TSCA