Learn More
Solution de bromate / bromure, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
Quantité | 1000 mL |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05mol/L |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Bromine Solution - Bromate/Bromide 0.05M (0.1N) Volumetric solution
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium bromide