Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu brillant R, pur
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 191491000
218.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10378090
  • 220.00€ / 100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
6104-59-2
825.97
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
61365
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
C45H44N3NaO7S2
MFCD00041762
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
Spécification
700 (at lambda min.)
174.0°C to 180.0°C
6104-59-2
C45H44N3NaO7S2
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
825.97
588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Pures
De bordeaux à marron-violet
Poudre cristalline
Brilliant Blue R
Pure
1 to 1.2
MFCD00041762
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Authentique
sodium ; 3-[[4-[[4-(4-éthoxyanilino)phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]-N-éthylanilino]méthyl]benzènesulfonate
61365
825.98
Flacon en verre
100 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents