Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, plaques de positionnement des béchers
À utiliser avec les bains de nettoyage à ultrasons Branson
Marque:  Branson Ultrasonics™ CPN-246-013
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13483639
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
À utiliser avec les bains de nettoyage à ultrasons Branson
  • Aident à bien positionner les béchers dans le bain
Spécification
Spécification
Plaque de positionnement pour béchers
Bécher dans un bain de nettoyage à ultrasons de paillasse, 4 x 600 ml, convient au modèle 5800
Aide à bien positionner les béchers dans le bain