Learn More
VACUUBRAND™ Couplage rapide pour les systèmes BVC fabriqués avant 2006
Couplage rapide pour les systèmes VACUUBRAND BVC21, BVC21B et BVC01
Marque: VACUUBRAND™ 20688058
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les modèles fabriqués avant 2006
- Ne convient pas aux modèles BVC basic, BVC control ou BVC professional
Spécification
Systèmes BVC21, BVC21B et BVC01 fabriqués avant 2006 | |
1 de chaque | |
Aspirateur à couplage rapide |