Learn More
BRAND™ Couvercles de tapis pour plaques DeepWell
Assurent un joint d’étanchéité efficace pour chaque puits. L’utilisation de tapis de protection réduit le volume maximal de puits, mais améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
Marque:  BRAND™ 701357
552.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10655903
  • 621.00€ / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 08-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour une utilisation avec les plaques à 96 puits, les plaques à 364 puits et les plaques DeepWell
  • Les tapis en PP, PE et silicone sont autoclavables (celui en EVA n’est pas autoclavable.)
  • Améliore l’étanchéité et réduit l’évaporation des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone
50
Plaque DeepWell à 384 puits, 0,3 ml
384
Tapis de protection