Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates lipoGrade™
Plaque d’immunodosage optimisée pour l’immobilisation de molécules hydrophobes
Marque: BRAND™ 781840
280.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24284" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Liaison élevée pour les molécules avec des régions essentiellement hydrophobes telles que les lipoprotéines ou les peptides
- PS, Non stérile
- Gaufrage alphanumérique bleu sur plaques solides transparentes, blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Pour les dosages en phase solide avec des molécules hydrophobes et en phase liquide avec des molécules hydrophiles, respectivement
- Alternative à la surface immunoGrade™
Spécification
Code-barres inclus | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Transparent | |
PS | |
96 | |
lipoGrade | |
Phase solide avec molécules hydrophobes et phase liquide avec molécules hydrophiles |
ANSI, SLAS | |
Sans couvercle | |
À liaison élevée | |
96-well Microtitration Plate | |
330 μL | |
Non stérile | |
Rond | |
100/boîte |