Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en tissu en vinyle pour imprimante à transfert thermique
Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour le codage par code-barres et l’identification générale, ainsi que pour la réidentification de cassettes de tissus
Marque: Brady™ 142207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponibles en plusieurs tailles
- Finition semi-brillant
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
White | |
Label | |
For laboratory identification, tissue cassette | |
1 | |
3000/Pk. | |
–40 à 175°F | |
55 lb/po | |
0.185 mm | |
0,25 in | |
0,75 in | |
1 in | |
THT-252-498-3-SC |
Repositionable Rubber | |
Semi-gloss | |
Vinyl Cloth | |
Imprimante à transfert thermique BBP™ 11 | |
2 ans | |
Rectangle | |
-40°C à +80°C | |
0,0073 in | |
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) | |
19.05 mm | |
1.9 cm | |
2.54 cm |