Learn More
BOULE Rabbit anti-Human, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-13720-100UL
Code produit. 17224676
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The BOULE antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human BOULE. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The BOULE antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
BOULE
Polyclonal
Rabbit
Primary
Human
IgG
Immunofluorescence
CoraLite 488
100 μL
66037