Learn More
Retsch™ Tamis à fond SK 300 avec trous trapézoïdaux
Les tamis à fond Retsch™ SK 300 avec trous trapézoïdaux sont en acier inox pour la durabilité et conviennent à une utilisation avec le broyeur à fléaux SK 300.
Marque: Retsch™ 02.407.0121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Trous trapézoïdaux
- Pour une utilisation avec fléaux
Spécification
Trous trapézoïdaux | |
Tamis | |
Broyeur à fléaux SK 300 |
0,35 mm | |
Acier inoxydable |