Learn More
Retsch™ Tamis à fond SK 300 avec trous trapézoïdaux
Les tamis à fond Retsch™ SK 300 avec trous trapézoïdaux sont en acier inox pour la durabilité et conviennent à une utilisation avec le broyeur à fléaux SK 300.
Marque:  Retsch™ 02.407.0099
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15839254
  • 218.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 20-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Acier inox
  • Trous trapézoïdaux
  • Pour une utilisation avec fléaux
Spécification
Spécification
Trous trapézoïdaux
Tamis
Broyeur à fléaux SK 300
200 μm
Acier inoxydable