Learn More
IKA™ Borosilicate Glass Uncoated Receiving Flask
82.50€ - 277.00€
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
11865932
|
IKA™
0003742600 |
2000 mL |
150.00€
Each |
Estimated Shipment: 05-08-2025
Log in to see stock. |
|||||
11855932
|
IKA™
0003742400 |
500 mL |
88.00€
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
11308121
|
IKA™
0003742300 |
250 mL |
82.50€
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11390900
|
IKA™
0003742700 |
3000 mL |
277.00€
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Spezifikation
Borosilicate Glass | |
Receiving Flask | |
1 Each |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur