Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt latéral BISTABIL
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
- Boîtier de robinet d’arrêt avec pointe de burette de précision en boro 3.3
- Clé en verre borosilicaté interchangeable avec dispositif de rétention
- Taille du robinet d’arrêt 3NS/12
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 50 ml |
À utiliser avec (équipement) | Bouchon de burette |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 1/boîte |
Comprend | Dispositif de fixation |
Type | Robinet d’arrêt |