Learn More
Wheaton™ Flacon E-Z en verre borosilicaté
Marque: Wheaton™ W224622-0303
Specifications
Rouge | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon à clipser | |
32 mm | |
E-Z Vial™ |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Bouchon à clipser | |
Lot de 100 | |
11 mm |